Läs mer
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 99%
Produktkod. 11404214
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11404214
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12535.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27607-77-8 | C4H9F3O3SSi | 222.253 g/mol
Trimetylsilyltrifluormetansulfonat används för att framställa kraftfulla Lewis syra, difluorborontriflateterat i acetonitrillösningsmedel. Det används också som reagens i en Dieckmann-liknande cyklisering av ester-imider och diestrar. Vidare används det vid omvandling av karbonylföreningar till deras enoletrar. Det används också för kemiska glykosyleringsreaktioner. Dess reaktivitet liknar trimetylsilylklorid och är också involverad i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylsilyltrifluormetansulfonat används för att förbereda kraftfulla Lewis syra, difluorborontriflateterat i acetonitrillösningsmedel. Det används också som reagens i en Dieckmann-liknande cyklisering av ester-imider och diestrar. Vidare används det vid omvandling av karbonylföreningar till deras enoletrar. Det används också för kemiska glykosyleringsreaktioner. Dess reaktivitet liknar trimetylsilylklorid och är också involverad i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med alifatiska, aromatiska kolväten, haloalkaner och etrar. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fukt- och luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27607-77-8
Molekylformel C4H9F3O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 222.253
MDL-nummer MFCD00000406
InChI-nyckel FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
PubChem CID 65367
IUPAC-namn trimetylsilyltrifluormetansulfonat
LEDER C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densitet 1.225
Kokpunkt 39°C to 40°C (12 mmHg)
Flampunkt 25°C (77°F)
Linjär formel (CH3)3SiSO3CF3
Brytningsindex 1.36
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1868911
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,9719
Löslighetsinformation Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,haloalkanes and ethers. Immiscible with water.
Formel vikt 222.26
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.