Läs mer
Trimetylsilylacetylen, 98 %
Produktkod. 10421251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10421251 25 g Glasflaska 25g
10123790 5 g Glasflaska 5g
10206133 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10421251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203570250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-54-2
Molekylformel C5H10Si
Molekylvikt (g/mol) 98.22
MDL-nummer MFCD00008569
InChI-nyckel CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
PubChem CID 66111
IUPAC-namn etynyl(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilylacetylene
Färg Färglös
Densitet 0.6900g/mL, 0.69
Kokpunkt 53 °C
Flampunkt -34 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiC∽CH
Brytningsindex 1,3873 till 1,3903
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 98.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylsilylacetylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.