Läs mer
Trimetylsilylpropargylalkohol, TRC
Produktkod. 30454771
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30454771 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30454771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7981752.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsilylpropargyl Alcohol
CAS 5272-36-6
Molekylformel C6H12OSi
Kvantitet 2.5 g
Synonym 3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol, (3-Hydroxy-1-propynyl)trimethylsilane, 1-(Trimethylsilyl)-1-propyn-3-ol, 3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol, 3-(Trimethylsilyl)propargyl Alcohol, 3-Trimethylsilylyprop-2-ynol, Hydroxymethyl(trimethylsilyl)acetylene, NSC 617397
InChI formel InChI=1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
LEDER C[Si](C)(C)C#CCO
IUPAC-namn 3-trimetylsilylprop-2-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 128.24
Formel vikt 128.0657