Läs mer
Trimetylstearylammoniumklorid, TRC
Produktkod. 30450464
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30450464 1 g
1 options
Produktkod. 30450464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8960031G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyloctadecylammonium Chloride
CAS 112-03-8
Molekylformel C21 H46 N . Cl
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Octadecanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyloctadecyl-','chloride (8CI), Trimethyloctadecylammonium chloride (6CI), AB 250, AB 250 (surfactant), Aliquat 7, Arcade T 800, Arquad 18, Arquad 18-50, Arquad 18-55, Arquad 18-63, Boraquat P 30, CA 2450, CA 2465, Catinal STC 25AQ, Catinal STC 25W, Catinal STC 70ET, Catinal STC 80, Catinal STS 80, Catiogen TMS, Cation AB, Cation AB 600, Cationic emulsifier 1831, Dehyquart B, Econol TMS 28, Electrostripper QE, FAC 1W, Genamin STAC, Genamin STACP, Kamin RMS, Lebon TM 18, Lipo Gard 18-63, Lipoquad T 800, Miconium STAC 65, Monostearyltrimethylammonium chloride, Nikkol CA 2450, Nikkol CA 2465, Nissan Cation AB, Nissan Cation AB 600, Octadecyltrimethylammonium chloride, Q-S-T 50, Quartamin 80W, Quartamin 86, Quartamin 869P, Quartamin 86P, Quartamin 86P Conc, Quartamin 86W, Quartamin P 85, Quaternium 10, Quaternium 1831, STAC, Stearimonium chloride, Steartrimonium chloride, Stearyltrimethylammonium chloride, Stearyltrimonium chloride, Trimethylstearylammonium chloride, Varisoft TSC
InChI formel InChI=1S/C21H46N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn trimetyl(oktadekyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 348.05
Formel vikt 347.3319