Läs mer
Trimetylsulfoniumbromid, 98 %
Produktkod. 11486117
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486117 25 g 25g
11496117 100 g 100g
11406127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25098.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 3084-53-5 | C3H9BrS | 157,069 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3084-53-5
Molekylformel C3H9BrS
Molekylvikt (g/mol) 157.069
MDL-nummer MFCD00051367
InChI-nyckel GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium bromide, trimethylsulfoniumbromide, sulfonium, trimethyl-, bromide, trimethylsulfanium bromide, unii-j59ncr7385, sulfonium, trimethyl-, bromide 1:1, acmc-209hj3, ksc492m3f
PubChem CID 2735154
IUPAC-namn trimetylsulfanium;bromid
LEDER C[S+](C)C.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfonium bromide
Smältpunkt 203°C (sublimation)
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 157.07
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylsulfonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsulfonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.