missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimetylsulfoniumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylsulfonium Chloride |
| CAS | 3086-29-1 |
| Molekylformel | C3H9S . Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Sulfonium','trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), Sulfonium','trimethyl-','chloride (8CI','9CI), Trimethylsulfonium chloride (6CI','7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9S.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[S+](C)C |
| IUPAC-namn | trimetylsulfanium; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.62 |
| Formel vikt | 112.0113 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?