Läs mer
Trimethylsulfonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylsulfonium Chloride |
| CAS | 3086-29-1 |
| Molekylformel | C3H9S . Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Sulfonium','trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), Sulfonium','trimethyl-','chloride (8CI','9CI), Trimethylsulfonium chloride (6CI','7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9S.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[S+](C)C |
| IUPAC-namn | trimethylsulfanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.62 |
| Formel vikt | 112.0113 |