Läs mer
Trimetylsulfoniumhydroxid, 0,25 M lösning i metanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10516353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10516353 1 ml 1ml
10036222 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10516353 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 381360010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17287-03-5 | C3H9IS | 204.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfonium hydroxide
Färg Färglös
Namnnotering 0.25M solution in methanol
CAS 17287-03-5, 67-56-1
Molekylformel C3H9IS
MDL-nummer MFCD00011632
Koncentration 0.2 to 0.3M
Densitet 0.81g/mL
Synonym trimethylsulfonium hydroxide, trimethylsulfonium hydroxide solution, trimethylsulfonium hydroxide 0.2mol/l in methanol methylating reagent, sulfonium, trimethyl-, hydroxide, acmc-209sky, trimethylsulfoniumhydroxyd, ksc498e2f, trimethylsulfoniumhydroxidesolution, trimethylsulfonium hydroxide, 0.2mol/l methanol solution, trimethylsulfoniumhydroxide 0.2mol/linmethanol methylatingreagent
InChI-nyckel VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [I-].C[S+](C)C
IUPAC-namn trimetylsulfaniumjodid
Molekylvikt (g/mol) 204.07
PubChem CID 11105313
Formel vikt 94.18
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 ml
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylsulfonium hydroxide, 0.25M solution in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.