Läs mer
Trimethylsulfonium Hydroxide (0.2mol/L in Methanol), TRC
Produktkod. 30455850
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30455850 1 mL
1 options
Produktkod. 30455850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7970001ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfonium Hydroxide
CAS 17287-03-5
Molekylformel C3H10OS
Kvantitet 1 mL
Synonym Sulfonium','trimethyl-','hydroxide (8CI','9CI), Trimethylsulfonium hydroxide (6CI)
InChI formel InChI=1S/C3H9S.H2O/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H2/q+1;/p-1
LEDER [OH-].C[S+](C)C
IUPAC-namn trimethylsulfanium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 94.18
Formel vikt 94.0452
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.2 mol/L