missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trimethylsulfonium Hydroxide (0.2mol/L in Methanol), TRC

Produktkod. 30455746
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455746 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30455746 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79700010ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Trimethylsulfonium Hydroxide
CAS 17287-03-5
Molekylformel C3H10OS
Kvantitet 10 mL
Synonym Sulfonium','trimethyl-','hydroxide (8CI','9CI), Trimethylsulfonium hydroxide (6CI)
InChI formel InChI=1S/C3H9S.H2O/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H2/q+1;/p-1
LEDER [OH-].C[S+](C)C
IUPAC-namn trimethylsulfanium;hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 94.18
Formel vikt 94.0452
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.2 mol/L
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.