Läs mer
Trimetylsulfoniumjodid, 98 %
Produktkod. 10435755 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10435755 500 g Plastflaska 500g
10133430 25 g Plastflaska 25g
10214860 100 g Plastflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10435755 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140255000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2181-42-2
Molekylformel C3H9IS
Molekylvikt (g/mol) 204.07
MDL-nummer MFCD00011632
InChI-nyckel VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
PubChem CID 75127
IUPAC-namn trimetylsulfanium;jodid
LEDER C[S+](C)C.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfonium iodide
Smältpunkt 215,0 °C till 220,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (argentometri)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)3SI
Kvantitet 500 g
Fieser 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 204.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.