Läs mer
Trimetylsulfoniumjodid, 98 %
Produktkod. 11450483
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450483 250 g 250g
11440483 50 g 50g
11430483 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12639.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204,069 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2181-42-2
Molekylformel C3H9IS
Molekylvikt (g/mol) 204.069
MDL-nummer MFCD00011632
InChI-nyckel VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
PubChem CID 75127
IUPAC-namn trimetylsulfanium;jodid
LEDER C[S+](C)C.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfonium iodide
Smältpunkt ∼215 °C (sublimering)
Kvantitet 250 g
Beilstein 3555192
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 204.07
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.