Läs mer
Trimetylsulfoniumjodid, TRC
Produktkod. 30454208
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454208 1 g
30453197 50 g
30452222 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30454208 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7974801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2181-42-2
Molekylformel C3 H9 S . I
Molekylvikt (g/mol) 204.07
Synonym Sulfonium, trimethyl-, iodide (1:1) (ACI), Sulfonium, trimethyl-, iodide (8CI, 9CI), Trimethylsulfonium iodide (6CI, 7CI), Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
IUPAC-namn trimetylsulfanium; Jodid
LEDER [I-].C[S+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfonium iodide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 203.947