Läs mer
Trimethylsulfonium methylsulfate, 98%
Produktkod. 10686874 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10686874 25 g Glasflaska 25g
10453545 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10686874 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 386610250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2181-44-4 | C4H12O4S2 | 188.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2181-44-4
Molekylformel C4H12O4S2
Molekylvikt (g/mol) 188.27
MDL-nummer MFCD00012205
InChI-nyckel ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium methyl sulfate, trimethylsulfonium methylsulfate, methyl sulfate; trimethylsulfanium, trimethylsulfonium methyl sulfate 1-, acmc-20ajcy, trimethylsulphonium methylsulphate, trimethylsulfonium methyl sulphate, methyl sulfate; trimethylsulfonium, trimethyl sulfonium methyl sulfate, trimethylsulphonium methyl-sulphate
PubChem CID 2760871
IUPAC-namn methyl sulfate;trimethylsulfanium
LEDER COS(=O)(=O)[O-].C[S+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfonium methylsulfate
Smältpunkt 92.0°C to 94.0°C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 188.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethylsulfonium methylsulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.