Läs mer
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate, 98+%
Produktkod. 11370144
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11370144 5 g 5g
11380144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370144 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00647.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 676-88-0 | C3H9BF4S | 163.97 g/mol
Trimetylsulfoniumtetrafluorborat, används som metylenöverföringsmedel och som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som råvara i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trimetylsulfoniumtetrafluorborat, används som metylenöverföringsmedel och som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som råvara i organisk syntes.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 676-88-0
Molekylformel C3H9BF4S
Molekylvikt (g/mol) 163.97
MDL-nummer MFCD00031582
InChI-nyckel RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsulfonium tetrafluoroborate, trimethylsulphonium tetrafluoroborate 1-, trimethyl sulfonium fluoroborate, trimethylsulfanium tetrafluoroborate, trimethylsulphoniumtetrafluoroborate
PubChem CID 3083643
IUPAC-namn trimetylsulfanium;tetrafluorborat
LEDER C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 214°C to 218°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3708437
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 163.98
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.