Läs mer
Trimethylsulfoxonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylsulfoxonium Chloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 128.0063 |