Läs mer
Trimethylsulfoxonium-d9 Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethylsulfoxonium-d9 Iodide |
| CAS | 23726-00-3 |
| Molekylformel | C3D9IOS |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Tri(methyl-d3)-sulfoxonium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8OS.HI.H/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-3H3;1H;/q+1;;/p-1/i1D2,2D3,3D3;;1+1 |
| LEDER | O=[S+](C([2H])([2H])[2H])([C]([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[2H].[I-] |
| IUPAC-namn | Tri(trideuteriomethyl)sulfoxonium iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.13 |
| Formel vikt | 229 |