Läs mer
Trimethylsulfoxonium iodide, 98+%
Produktkod. 11402008
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402008 100 g 100g
11491998 25 g 25g
11412008 500 g 500g
3 options
Produktkod. 11402008
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14589.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1774-47-6 | C3H9IOS | 220.07 g/mol
Trimetylsulfoxoniumjodid reagerar med natriumhydrid för att framställa dimetyloxosulfoniummetylid, som används som ett metylenöverföringsreagens i syntetisk kemi. Det används för att framställa ylid, som reagerar med karbonylföreningar för att få epoxider. Vidare reagerar den med alfa,beta-omättade estrar för att få cyklopropylestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylsulfoxoniumjodid reagerar med natriumhydrid för att framställa dimetyloxosulfoniummetylid, som används som metylenöverföringsreagens i syntetisk kemi. Det används för att framställa ylid, som reagerar med karbonylföreningar för att få epoxider. Vidare reagerar den med alfa,beta-omättade estrar för att få cyklopropylestrar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1774-47-6
Molekylformel C3H9IOS
Molekylvikt (g/mol) 220.07
MDL-nummer MFCD00011899
InChI-nyckel BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
PubChem CID 74498
IUPAC-namn trimetyl(oxo)-A6-sulfanyliumjodid
LEDER [I-].C[S+](C)(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfoxonium iodide
Smältpunkt ∼170°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3595854
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 220.07
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.