Läs mer
Trimetylsulfoxoniumjodid, 98+%
Produktkod. 11491998
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491998 25 g 25g
11402008 100 g 100g
11412008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14589.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 1774-47-6 | C3H9IOS | 220,07 g/mol
Trimetylsulfoxoniumjodid reagerar med natriumhydrid för att framställa dimetyloxosulfoniummetylid, som används som ett metylenöverföringsreagens i syntetisk kemi. Det används för att framställa ylid, som reagerar med karbonylföreningar för att få epoxider. Vidare reagerar den med alfa,beta-omättade estrar för att få cyklopropylestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylsulfoxoniumjodid reagerar med natriumhydrid för att framställa dimetyloxosulfoniummetylid, som används som metylenöverföringsreagens i syntetisk kemi. Det används för att framställa ylid, som reagerar med karbonylföreningar för att få epoxider. Vidare reagerar den med alfa,beta-omättade estrar för att få cyklopropylestrar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1774-47-6
Molekylformel C3H9IOS
Molekylvikt (g/mol) 220.07
MDL-nummer MFCD00011899
InChI-nyckel BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
PubChem CID 74498
IUPAC-namn trimetyl(oxo)-A6-sulfanyliumjodid
LEDER [I-].C[S+](C)(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfoxonium iodide
Smältpunkt ∼170 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3595854
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 220.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.