Läs mer
Trimetylsulfoxoniumjodid, TRC
Produktkod. 30457338
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30457338 50 g
1 options
Produktkod. 30457338 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89605350G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfoxonium Iodide
CAS 1774-47-6
Molekylformel C3H9IOS
Kvantitet 50 g
Synonym Trimethylsulfonium Iodide Oxide, Trimethylsulfoxonium Iodide, NSC 71213, S,S,S-Trimethylsulfoxonium iodide, Trimethyloxosulfonium Iodide, Trimethyloxosulphonium Iodide
InChI formel InChI=1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].C[S+](=O)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 220.07
Formel vikt 219.9419