Läs mer
Trimetylsulfoxoniumjodid, TRC
Produktkod. 30450570
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30450570 5 g
1 options
Produktkod. 30450570 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8960535G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylsulfoxonium Iodide
CAS 1774-47-6
Molekylformel C3H9IOS
Kvantitet 5 g
Synonym Trimethylsulfonium Iodide Oxide, Trimethylsulfoxonium Iodide, NSC 71213, S,S,S-Trimethylsulfoxonium iodide, Trimethyloxosulfonium Iodide, Trimethyloxosulphonium Iodide
InChI formel InChI=1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].C[S+](=O)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 220.07
Formel vikt 219.9419
Produkttitel
Välj ett problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.