Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyltin hydroxide |
| Smältpunkt | 118.0°C to 119.0°C |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | (CH3)3SnOH |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vikt | 180.82 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Trimethyltin hydroxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.