Läs mer
Trimetyltinhydroxid, TRC
Product Code. 30450028
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 g
Unit Size:
2.5g
Product Code. Kvantitet Unit Size
30450028 2.5 g 2.5g
1 options
Product Code. 30450028 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7976152.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Trimethyltin Hydroxide
CAS 56-24-6
Molekylformel C3H10OSn
Kvantitet 2.5 g
Synonym Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide
InChI formel InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1
LEDER C[Sn](C)(C)O
IUPAC-namn hydroxy(trimetyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 180.82
Formel vikt 181.9754