Läs mer
Trimetyltinhydroxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyltin Hydroxide |
| CAS | 56-24-6 |
| Molekylformel | C3H10OSn |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide |
| InChI formel | InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1 |
| LEDER | C[Sn](C)(C)O |
| IUPAC-namn | hydroxy(trimetyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.82 |
| Formel vikt | 181.9754 |