Läs mer
Trimethylurea
Produktkod. 11377188
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377188 1 g 1g
11367188 5 g 5g
11387188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016475.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 632-14-4 | C4H10N2O | 102.14 g/mol
Det används som farmaceutiska kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-14-4
Molekylformel C4H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 102.14
MDL-nummer MFCD00014868
InChI-nyckel COSWCAGTKRUTQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylurea, n,n,n'-trimethylurea, urea, trimethyl, n,n'-dimethyl-n-methylurea, trimethylharnstoff, n,n',n'-trimethylurea, trimethylharnstoff german, urea, 1,1,3-trimethyl, unii-rmk4wz573b, urea, n,n,n'-trimethyl
PubChem CID 12435
IUPAC-namn 1,1,3-trimetylurea
LEDER CNC(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylurea
Smältpunkt 74°C to 75°C
Odör Characteristic
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 102.14
Fysisk form Solid/Semi-solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.