Läs mer
Trimethylurea, TRC
Produktkod. 30456257
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456257 2.5 g
30454934 500 mg
30452148 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7981882.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-14-4
Molekylformel C4H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 102.14
Synonym Trimethyl Urea
IUPAC-namn 1,1,3-trimethylurea
LEDER CNC(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethylurea
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-5-4(7)6(2)3/h1-3H3,(H,5,7)
Formel vikt 102.0793