missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimetozine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimetozine |
| CAS | 635-41-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trimetozine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H19 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Methanone, 4-morpholinyl(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, Morpholine, 4-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), 4-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)morpholine, 4-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)tetrahydro-1,4-oxazine, Abbott 22370, N-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)tetrahydro-1,4-oxazine, NSC 62939, Opalene, PS 2383, Sedoxazine, Trifenoxazin, Trimethoxazine, Trimetozin, Trimetozine, Trioxazin, Trioxazine, V 7 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO5/c1-17-11-8-10(9-12(18-2)13(11)19-3)14(16)15-4-6-20-7-5-15/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)N2CCOCC2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?