Läs mer
Trimipramine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivning
Trimipramine 1.0 mg/ml in Methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimipramine |
| CAS | 739-71-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trimipramine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H26 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Trimipramine |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H26N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-11,16 H,12-15H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine |
| Visa mer |