Läs mer
Trimipramine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Beskrivning
Trimipramine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimipramine maleate |
| CAS | 521-78-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trimipramine maleate |
| Frakt skick | Ice Pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20 H26 N2 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Trimipramine Maleate |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16 H,12-15H2,1-3H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;3-(5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine |
| Visa mer |