Läs mer
Trimipraminmaleat EP Förorening B (som hydroklorid), Mikromol™
Beskrivning
Trimipraminmaleat EP Förorening B (som hydroklorid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyltrimipramine Hydrochloride |
| CAS | 10464-24-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Desmethyltrimipramine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H24 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethyltrimipramine Hydrochloride), Trimipramine Maleate Imp. B (EP), Trimipramine Imp. B (EP), (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desmethyltrimipramine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Impurity B as Hydrochloride, Trimipramine Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-15(13-20-2)14-21-18-9-5-3-7-16(18)11-12-17-8-4-6-10-19(17)21;/h3-10,15,20H,11-14H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CNCC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,2-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid |
| Visa mer |