Läs mer
Trimipramine.maleate, Lipomed
Beskrivning
Trimipramine.maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimipramine maleate |
| CAS | 521-78-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trimipramine maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H26 N2 . C4 H4 O4 |
| Synonym | Trimipramine Maleate |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;3-(5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |