Läs mer
Trimipramine maleate, MedChemExpress
Produktkod. 16468686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468686 100 mg
1 options
Produktkod. 16468686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1213
MedChemExpress Trimipramine maleate is a 5-HT receptor antagonist, with pKi binding values of 6.39, 8.10, 4.66 for 5-HT1C, 5-HT2 and 5-HT1A, respectively.
Trimipramine maleate is also a potent and selective inhibitor targeting human noradrenaline (hNAT), serotonin (hSERT) and organic cation transporters (hOCT1, hOCT2) with IC50 values of 4.99 μM, 2.11 μM, 3.72 μM, 8.00 μM, respectively. Trimipramine maleate has vascular activity and anxiolytic efficacy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimipramine maleate
CAS 521-78-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H30N2O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.60 mM) ∣H2O : 14.29 mg/mL (34.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CC(CN(C)C)CN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 410.51
Formel vikt 410.51
Procent renhet 99.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation