Läs mer
Trimipramine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide (Trimipramine N-Oxide) |
| CAS | 14171-70-1 |
| Molekylformel | C20 H26 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine N-oxide, Trimipramine Maleate Imp. A (EP), Trimipramine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O/c1-16(15-22(2,3)23)14-21-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CN1c2ccccc2CCc3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.43 |
| Formel vikt | 310.2045 |