missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimorphamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimorphamid |
| CAS | 60029-23-4 |
| Molekylformel | C7 H11 Cl3 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Formamide','N-[2,2,2-trichloro-1-(4-morpholinyl)ethyl]- (9CI','ACI), Formamide','N-(2,2,2-trichloro-1-morpholinoethyl)- (6CI), N-[2,2,2-Trichloro-1-(4-morpholinyl)ethyl]formamide (ACI), Fademorf, Fademorf EK 20, Fademorf ZK 20, N-(1-Formamido-2,2,2-trichloroethyl)morpholine, Trimorfamid, Trimorfamide, Trimorphamid, VUAgT 866/72 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11Cl3N2O2/c8-7(9,10)6(11-5-13)12-1-3-14-4-2-12/h5-6H,1-4H2,(H,11,13) |
| LEDER | ClC(Cl)(Cl)C(NC=O)N1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | N-(2,2,2-trichloro-1-morpholin-4-ylethyl)formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.53 |
| Formel vikt | 259.9886 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?