Läs mer
Trimyristin, 90%
Produktkod. 10046000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10046000
Brand: Thermo Scientific Acros 422090250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 555-45-3 | C45H86O6 | 722.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-45-3
Molekylformel C45H86O6
Molekylvikt (g/mol) 722.59
MDL-nummer MFCD00036229
InChI-nyckel DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
PubChem CID 11148
ChEBI CHEBI:77391
IUPAC-namn 2,3-di(tetradekanoyloxi)propyltetradekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimyristin
Namnnotering 90%
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 9896
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,benzene,chloroform,ether
Formel vikt 722.59
Procent renhet 90%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.