Läs mer
Trimyristin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415129
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415129 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15415129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62819.14
 Begränsad artikel
CAS: 555-45-3 | C45H86O6 | 723,177 g/mol
Det kan användas för framställning av fasta lipidnanopartiklar (SLN) som består av trimyristin (fast lipid) och poloxamer 407 (ytaktivt ämne). Det används också som ett syntesreagens och som ett mjukgörande medel, återfettningsmedel, hudvårdande medel, lösningsmedel och viskositetskontrollerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den kan användas för framställning av fasta lipidnanopartiklar (SLN) som består av trimyristin (fast lipid) och poloxamer 407 (ytaktivt ämne). Det används också som ett syntesreagens och som ett mjukgörande, återfettande medel, hudtillstånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimyristin
CAS 555-45-3
Smältpunkt 56 °C till 57 °C
Färg Vitt
Molekylformel C45H86O6
Linjär formel [CH3(CH2)12COOCH2]2CHOCO(CH2)12CH3
MDL-nummer MFCD00036229
Kvantitet 25 g
Beilstein 1718242
Merck Index 14,9724
Synonym trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
Löslighetsinformation Olöslig i vatten; Löslig i kloroform, eter, etanol eller diklormetan
InChI-nyckel DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn 2,3-di(tetradekanoyloxi)propyltetradekanoat
Molekylvikt (g/mol) 723.177
PubChem CID 11148
ChEBI CHEBI:77391
Formel vikt 723.16
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.