Läs mer
Trimyristin,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487621 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487621 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11487621 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210479425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimyristin
CAS 555-45-3
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽99%
Molekylformel C45H86O6
Kvantitet 25 g
Synonym trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
InChI-nyckel DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn 2,3-di(tetradekanoyloxi)propyltetradekanoat
Molekylvikt (g/mol) 723.177
PubChem CID 11148
ChEBI CHEBI:77391
Fysisk form Kristallint pulver