Läs mer
Trinexapac-ethyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trinexapac-ethyl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O5/c1-2-18-13(17)8-5-9(14)11(10(15)6-8)12(16)7-3-4-7/h7-8,16H,2-6H2,1H3/b12-11- |
| Formel vikt | 252.0998 |