Läs mer
Motic™ Trinokulärt huvud, BA310 MET
Produktkod. 15485252
Change view
För användning med (utrustning):
BA310 MET Mikroskop
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15485252 BA310 MET Mikroskop Varje
1 options
Produktkod. 15485252 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001903241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6300.00 SEK
    5291.72 SEK / Paket med 1
    Save 1008.28 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Överlägsen kvalitet Motic™ ersättande trinokulärt mikroskophuvud av Siedentopf-typ. Motic™ Trinokulärt huvud, BA310 MET är lämpligt för BA310 MET-mikroskop.
  • Siedentopf typ.
  • Designad för rBA310 MET-mikroskop.
  • Lutande 30° .
Specifikationer
Typ Siedentopf, 30° Lutande trinokulärt huvud
Beskrivning Ljusdelning: 100:0/50:50
För användning med (utrustning) BA310 MET Mikroskop