Läs mer
Trioktylfosfat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307148
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307148 50 g 50g
11387138 250 g 250g
11397138 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015808.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-42-2 | C24H51O4P | 434.64 g/mol
Trioktylfosfat finner användning som brandskyddsmedel, mjukgörare för polyvinylklorid och cellulosanitrat. Det används som ett stimulerande medel för det kemiska krigföringsnervmedlet VX. Vidare användes det som ett alkyleringsmedel för heterocykliska kväveföreningar och som en katalysator för att producera fenol- och ureahartser. Utöver detta används det som ett antiskummedel och ett hjälplösningsmedel vid produktion av väteperoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-42-2
Molekylformel C24H51O4P
Molekylvikt (g/mol) 434.64
MDL-nummer MFCD00009491
InChI-nyckel GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYNA-N
Synonym tris 2-ethylhexyl phosphate, disflamoll tof, flexol tof, phosphoric acid, tris 2-ethylhexyl ester, kronitex tof, flexol plasticizer tof, 2-ethyl-1-hexanol phosphate, tris ethylhexyl phosphate, tri 2-ethylhexyl phosphate
PubChem CID 6537
IUPAC-namn tris(2-etylhexyl)fosfat
LEDER CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trioctyl phosphate
Densitet 0.93 g/mL
Kokpunkt 216°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.441
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Miscible with mineral oil and gasoline. Immiscible with water.
Formel vikt 434.64
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.