Läs mer
Trioctylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -39°C |
| Densitet | 0.81 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00009560 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | Trioctylamine, N,N-Dioctyl-1-octanamine, Trioctylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.67 |
| Kvalitet | Research |