Läs mer
Trioctylmetylammoniumklorid, TRC
Produktkod. 30457378
Change view
Kvantitet:
25 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457378 25 mL
30449900 100 mL
30455306 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT80445025ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyltrioctylammonium Chloride
CAS 5137-55-3
Molekylformel C25 H54 N . Cl
Kvantitet 25 mL
Synonym Methyltrioctylammonium Chloride, A 336, A 336 (catalyst), Aliquat 128, Capriquat, Methyltri-n-octylammonium Chloride, Methyltricaprylammonium Chloride, N-Methyl-N,N,N-trioctylammonium Chloride, TOMAC, TOMAC 75, Tri-n-octylmethylammonium Chloride, Tricaprylmethylammonium Chloride, Trioctylmonomethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C25H54N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC-namn metyl(trioktyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 404.16
Formel vikt 403.3945