Läs mer
Trioktylfosfin, 90%, teknisk kvalitet, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10753152 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753152 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10753152 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436461000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 4731-53-7 | C24H51P | 370.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trioctylphosphine
CAS 4731-53-7
Färg Vitt
Densitet 0.8310g/mL, 0.831
Kokpunkt 240,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 147 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C24H51P
Brytningsindex 1,4670 till 1,4690 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 100 mL
Synonym trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar
InChI-nyckel RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC-namn trioktylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 370.64
PubChem CID 20851
Formel vikt 370.64
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trioctylphosphine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trioctyl-Phosphine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.