Läs mer
Trioctylphosphine Oxide, BAKER™, J.T. Baker™
Produktkod. 15518844 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518844 100 g Wide Mouth Amber Glass Bottle Varje
1 options
Produktkod. 15518844 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer X00505
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A grade of chemicals for laboratory use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trioctylphosphine Oxide
CAS 78-50-2
Flampunkt 252.00°C
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Molekylformel C24H51OP
Kvantitet 100 g
Synonym trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
InChI-nyckel ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC-namn 1-dioctylphosphoryloctane
Molekylvikt (g/mol) 386.645
PubChem CID 65577
Formel vikt 386.65