Läs mer
Triolein,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403521 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403521 1 g 1g
11413521 5 g 5g
11423521 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403521 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210312201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    1004.85 SEK / 1g
    Save 50.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Triolein används som substrat för mikrobiella lipaser. Triolein är en symmetrisk triglycerid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-32-7
Molekylformel C57H104O6
Molekylvikt (g/mol) 885.453
MDL-nummer MFCD00137563
InChI-nyckel PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonym triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
IUPAC-namn [2-[(Z)-oktadek-9-enoyl]oxi-3-[(E)-oktadek-9-enoyl]oxipropyl] (E)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triolein
Färg Gult
Densitet 0.91g/mL(lit.)
Analysprocentintervall ≥95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 885.46
Fysisk form Vätska