Läs mer
Trioxysalen, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Trioxsalen |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3 |
| Formel vikt | 228.0786 |