Läs mer
Abnova™ TRIP6 Recombinant Protein
Produktkod. 16151582
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16151582
Brand: Abnova™ H00007205P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH04999
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 7205
Molekylvikt (g/mol) 78.1
Namn TRIP6 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MSGPTWLPPKQPEPARAPQGRAIPRGTPGPPPAHGAALQPHPRVNFCPLPSEQCYQAPGGPEDRGPAWVGSHGVLQHTQGLPADRGGLRPGSLDAEIDLLSSTLAELNGGRGHASRRPDRQAYEPPPPPAYRTGSLKPNPASPLPASPYGGPTPASYTTASTPAGPAFPVQVKVAQPVRGCGPPRRGASQASGPLPGPHFPLPGRGEVWGPGYRSQREPGPGAKEEAAGVSGPAGRGRGGEHGPQVPLSQPPEDELDRLTKKLVHDMNHPPSGEYFGQCGGCGEDVVGDGAGVVALDRVFHVGCFVCSTCRAQLRGQHFYAVERRAYCEGCYVATLEKCATCSQPILDRILRAMGKAYHPGCFTCVVCHRGLDGIPFTVDATSQIHCIEDFHRKFAPRCSVCGGAIMPEPGQEETVRIVALDRSFHIGCYKCEECGLLLSSEGECQGCYPLDGHILCKACSAWRIQELSATVTTDC
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias MGC10556/MGC10558/MGC29959/MGC3837/MGC4423/OIP1/ZRP-1
Vanligt namn TRIP6
Gensymbol TRIP6
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution