Läs mer
Tripalmitin, TRC
Produktkod. 30010766
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010766 10 g
30004953 1 g
30010751 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010766 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT80813010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-44-2
Molekylformel C51 H98 O6
Molekylvikt (g/mol) 807.32
Synonym Hexadecanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester (ACI), Hexadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Palmitin, tri- (8CI), 2,3-Di(hexadecanoyloxy)propyl hexadecanoate, Barolub LCD, Dynasan 116, Dynosan 114, Glycerin tripalmitate, Glycerol tripalmitate, Glyceryl trihexadecanoate, Glyceryl tripalmitate, Palmitic acid triglyceride, Palmitic triglyceride, Spezialfett 116, Sterotex GTP, Triglyceride PPP, Triglyceryl palmitate, Tripalmitate, Tripalmitoylglycerol
IUPAC-namn 2,3-di(hexadecanoyloxy)propylhexadecanoate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tripalmitin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
Formel vikt 806.7363
Procent renhet >95%