Läs mer
Tripelennamine 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30308755
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30308755 1 ml
1 options
Produktkod. 30308755 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17892450AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tripelennamine
CAS 91-81-6
Analyt- eller komponentnamn Tripelennamine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C16 H21 N3
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl- (9CI), Ethylenediamine, N-benzyl-N',N'-dimethyl-N-2-pyridyl- (4CI), Pyridine, 2-[benzyl[2-(dimethylamino)ethyl]amino]- (8CI), N1,N1-Dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine, 2-[Benzyl(2-dimethylaminoethyl)amino]pyridine, Benzoxale, Cizaron, N,N-Dimethyl-N'-benzyl-N'-(α-pyridyl)ethylenediamine, N-Benzyl-N',N'-dimethyl-N-2-pyridylethylenediamine, NSC 118946, PBZ, Pyribenzamin, Pyribenzamine, Pyrinamine base, Resistamine, Tonaril, Tripelenamine, Tripelennamin
InChI formel InChI=1S/C16H21N3/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-11H,12-14H2,1-2H3
LEDER CN(C)CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-namn N'-benzyl-N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 255.358
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 255.1735 g/mol