missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tripelennamine hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30325628
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325628 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30325628 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17892500AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tripelennamine hydrochloride
CAS 154-69-8
Analyt- eller komponentnamn Tripelennamine hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H21 N3 . Cl H
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl-, monohydrochloride;1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-, hydrochloride, Pyridine, 2-[benzyl[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride, 2-[Benzyl[2-(dimethylamino)ethyl]amino]pyridine hydrochloride, Azaron, Dehistin, Dehistin monohydrochloride, N,N-Dimethyl-N'-(2-pyridyl)-N'-benzylethylenediamine hydrochloride, N-Benzyl-N',N'-dimethyl-N-2-pyridylethylenediamine hydrochloride, NIH 10186, PBZ, Piristin, Pyribenzamine hydrochloride, Pyribenzamine monohydrochloride, Pyrinamine, ReCovr, Stanzamine, Tripelennamine hydrochloride, Tripelennamine monohydrochloride, Vetibenzamine, Vetobenzamina
InChI formel InChI=1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-namn N'-benzyl-N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 291.82
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 291.1502 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.